Learn More
4-(Aminomethyl)benzoic acid, MedChemExpress
Beschreibung
4-(Aminomethyl)benzoic acid is an unnatural amino acid derivative, is an antifibrinolytic.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-(Aminomethyl)benzoic acid |
| CAS | 56-91-7 |
| Farbe | White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C8H9NO2 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | Aminomethylbenzoic acid α-Amino-p-toluic acid |
| Löslichkeitsinformationen | H2O : 9.09 mg/mL (60.13 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble) |
| SMILES | O=C(O)C1=CC=C(CN)C=C1 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 151.16 |
| Mehr anzeigen |