Learn More
4-Aminophenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10142560 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoff-Fass
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Gramm
5 Kilogramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10142560 5 g Glasflasche 5 Gramm
10773821 250 g Glasflasche 250 Gramm
10695322 1 kg Glasflasche 1 Kilogramm
11915301 5 kg Kunststoff-Fass 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10142560 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 104270050
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 123-30-8 | C6H7NO | 109.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123-30-8
Summenformel C6H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 109.13
InChI-Schlüssel PLIKAWJENQZMHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-aminophenol, 4-hydroxyaniline, p-hydroxyaniline, phenol, 4-amino, paranol, 4-aminobenzenol, certinal, citol, azol, fouramine p
PubChem CID 403
ChEBI CHEBI:17602
IUPAC-Name 4-Aminophenol
SMILES C1=CC(=CC=C1N)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Aminophenol
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 187.0°C to 191.0°C
Farbe Weiß bis Creme-farben
Siedepunkt 284.0°C
Flammpunkt 189°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2NC6H4OH
Menge 5 g
Beilstein 13,427
Merck Index 15,458
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 15g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, practically insoluble in benzene and chloroform, 9.3% in ethyl methyl ketone (58.5°C), 4.5% in abs.ethanol (0°C)
Formelmasse 109.13
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Aminophenol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.