Learn More
4-Aminophenylether, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10611752 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Verpackung Unit Size
10611752 25 g Glasflasche 25 Gramm
10459200 5 g Glasflasche 5 Gramm
10434915 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10611752 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 104330250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 101-80-4 | C12H12N2O | 200.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 101-80-4
Summenformel C12H12N2O
Molekulargewicht (g/mol) 200.24
MDL-Nummer MFCD00007863
InChI-Schlüssel HLBLWEWZXPIGSM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-oxydianiline, 4,4'-diaminodiphenyl ether, 4,4-oxydianiline, 4-aminophenyl ether, 4,4'-oxybisbenzenamine, oxydianiline, 4-4-aminophenoxy aniline, diaminodiphenyl ether, benzenamine, 4,4'-oxybis, p,p'-oxydianiline
PubChem CID 7579
ChEBI CHEBI:34384
IUPAC-Name 4-(4-Aminophenoxy)anilin
SMILES C1=CC(=CC=C1N)OC2=CC=C(C=C2)N
Specifications
Chemischer Name oder Material 4-Aminophenyl ether
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 189°C to 193°C
Siedepunkt 190°C (0.1 mmHg)
Flammpunkt 218°C
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (H2NC6H4)2O
Menge 25 g
Beilstein 13, 441
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: negligible
Formelmasse 200.24
Reinheit (%) 98%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Aminophenyl ether
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Keimzellmutagenität Kategorie 1B
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
Hazard Statement
  • H340-Kann genetische Defekte verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H361f-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Precautionary Statement
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.