Learn More
4-Aminophenylessigsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7022071
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11437656 10 g 10 Gramm
11447656 50 g 50 Gramm
11457656 250 g 250 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11437656
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14675.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1197-55-3 | C8H9NO2 | 151.17 g/mol
4-Aminophenylacetic acid, is used as a non-translocated competitive inhibitor of the epithelial peptide transporter PepT1. It can be detected using HPLC, NMR techniques.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Aminophenylessigsäure, wird als nicht-translokierter kompetitiver Inhibitor des epithelialen Peptidtransporters PepT1 verwendet. Es kann mit HPLC-, NMR-Methoden erkannt werden.
Löslichkeit
Sehr gut in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht verträglich mit starken Oxidationsmitteln. Beständig bei normalen Temperaturen und Drücken. Beständig bei Raumtemperatur in geschlossenen Behältern unter normalen Lagerungs- und Handhabungsbedingungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1197-55-3
Summenformel C8H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 151.17
MDL-Nummer MFCD00007916
InChI-Schlüssel CSEWAUGPAQPMDC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminophenylacetic acid, 2-4-aminophenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 4-amino, p-aminophenylacetic acid, 4-aminobenzeneacetic acid, 4-carboxymethylaniline, acetic acid, p-aminophenyl, para-aminophenyl acetic acid, p-aminophenyl acetic acid, 4-aminophenyl acetic acid
PubChem CID 14533
IUPAC-Name 2-(4-aminophenyl)essigsäure
SMILES NC1=CC=C(CC(O)=O)C=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material 4-Aminophenylacetic acid
Schmelzpunkt ∼201°C (decomposition)
Beilstein 2208094
Merck Index 14,463
Löslichkeitsinformationen Very soluble in water.
Menge 10 g
Formelmasse 151.17
Reinheit (%) 98%