Learn More
4-Aminophenylessigsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3756813 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10018661 5 g Glasflasche 5 Gramm
10020630 25 g Glasflasche 25 Gramm
10177503 100 g Glasflasche 100 Gramm
3 options
Artikelnummer. 10018661
Marke: Thermo Scientific Acros 104280050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1197-55-3 | C8H9NO2 | 151.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1197-55-3
Summenformel C8H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 151.17
MDL-Nummer MFCD00007916
InChI-Schlüssel CSEWAUGPAQPMDC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminophenylacetic acid, 2-4-aminophenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 4-amino, p-aminophenylacetic acid, 4-aminobenzeneacetic acid, 4-carboxymethylaniline, acetic acid, p-aminophenyl, para-aminophenyl acetic acid, p-aminophenyl acetic acid, 4-aminophenyl acetic acid
PubChem CID 14533
IUPAC-Name 2-(4-aminophenyl)essigsäure
SMILES NC1=CC=C(CC(O)=O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Aminophenylacetic acid
Schmelzpunkt 196.0°C to 201.0°C
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Gelb bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2NC6H4CH2CO2H
Beilstein 14, 456
Merck Index 15, 459
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alkalies, soluble in alcohol
Wasser 1% max. (K.F.)
Menge 5 g
Formelmasse 151.16
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Aminophenylacetic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.