Learn More
4-Aminophthalsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11382106
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11382106 5 g 5 Gramm
11372106 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11382106 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L03333.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5434-21-9 | C8H7NO4 | 181.147 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5434-21-9
Summenformel C8H7NO4
Molekulargewicht (g/mol) 181.147
MDL-Nummer MFCD00013985
InChI-Schlüssel OXSANYRLJHSQEP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminobenzene-1,2-dicarboxylic acid, 1,2-benzenedicarboxylic acid, 4-amino, 4-amino-1,2-benzenedicarboxylic acid, 4-amino phthalic acid, contains 3-aminophthalic acid, pubchem16853, acmc-1arqu, 4-aminophthalic acid, ksc270i4n, ghl.pd_mitscher_leg0.1208
PubChem CID 72912
IUPAC-Name 4-Aminophthalsäure
SMILES C1=CC(=C(C=C1N)C(=O)O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Aminophthalic acid
Schmelzpunkt >300°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 5 g
Beilstein 2723405
Formelmasse 181.15
Reinheit (%) 98%