Learn More
4-Aminosalicylsäure, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11440897
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11440897 500 g 500 Gramm
11430897 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11440897 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23289.36
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 65-49-6 | C7H7NO3 | 153.137 g/mol
Competitive pteridine synthetase inhibitor, has antibacterial capable of inhibiting the growth of Mycobacterium tuberculosis. It inhibits NF-κB and folic acid synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Kompetitiver Pteridin-Synthetase-Hemmer mit der antibakteriellen Fähigkeit zum Hemmen des Wachstums von Mycobacterium tuberculosis. Es hemmt die Synthese von NF-κB und Folsäure.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (2 g/l) bei 20 °C, verdünntem Natriumhydroxid, verdünnter Salpetersäure, Ether (leicht), Methanol, Aceton und Ethanol. Praktisch unlöslich in Benzol, Chloroform und Tetrachlorkohlenstoff.
Hinweise
In einem gut versiegelten Behälter kühl und trocken lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 65-49-6
Summenformel C7H7NO3
Molekulargewicht (g/mol) 153.137
MDL-Nummer MFCD00007789
InChI-Schlüssel WUBBRNOQWQTFEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminosalicylic acid, aminosalicylic acid, p-aminosalicylic acid, rezipas, pamisyl, parasalindon, aminopar, deapasil, ferrosan, apacil
PubChem CID 4649
ChEBI CHEBI:27565
IUPAC-Name 4-Amino-2-Hydroxybenzoesäure
SMILES C1=CC(=C(C=C1N)O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Aminosalicylic acid
Schmelzpunkt ∼135°C to 145°C (decomposition)
Geruch Odorless
Menge 500 g
Beilstein 473071
Merck Index 14,477
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (2g/L) at 20°C,dilute sodium hydroxide,dilute nitric acid,ether (slightly),methanol,acetone,and ethanol. Virtually insoluble in benzene,chloroform,and carbon tetrachloride.
Formelmasse 153.14
Reinheit (%) ≥98%