Learn More
4-Aminothiophenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11418026
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11418026 25 g 25 Gramm
11408026 5 g 5 Gramm
11428026 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11418026 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14082.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1193-02-8 | C6H6NS | 124.18 g/mol
4-Aminothiophenol is used in the synthesis of pectin-4-aminothiophenol conjugates and it forms self-assembled monolayers (SAMs) in the development of DNA. It is used in the detection of thrombin by protein recognition using surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS), which finds applications in silver and gold nano particles. It acts as a linker to thiol (SH) functionalizes multiwalled carbon nanotubes (MWCNTs).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Aminothiophenol wird bei der Synthese von Pektin-4-aminothiophenolkonjugaten verwendet und bildet bei der Entwicklung von DNA selbst-zusammengesetzte Monoschichten (SAMs). Es wird für den Nachweis von Thrombin durch Proteinerkennung mittels oberflächenverstärkter Raman-Spektroskopie (SERS) verwendet, die Anwendung in Silber- und Goldnanopartikeln findet. Es fungiert als Linker zu Thiol (SH) und funktionalisiert mehrwandige Kohlenstoff-Nanoröhrchen (MWCNTs).
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luftempfindlich. Kühl lagern. Inkompatibel mit starken Säuren, sauren Chloriden, sauren Anhydriden, Chloroformatten und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1193-02-8
Summenformel C6H6NS
Molekulargewicht (g/mol) 124.18
MDL-Nummer MFCD00007880
InChI-Schlüssel WCDSVWRUXWCYFN-UHFFFAOYSA-M
Synonym 4-aminothiophenol, 4-mercaptoaniline, p-aminothiophenol, p-aminobenzenethiol, 4-amino thiophenol, benzenethiol, 4-amino, p-mercaptoaniline, benzenethiol, p-amino, p-aminophenylmercaptan, 4-aminophenyl mercaptan
PubChem CID 14510
IUPAC-Name 4-Aminobenzolthiol
SMILES NC1=CC=C([S-])C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Aminothiophenol
Schmelzpunkt 37°C to 42°C
Siedepunkt 156°C to 157°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Prozentgehaltsbereich 97%
Geruch Stench
Menge 25 g
UN-Nummer UN3263
Beilstein 906904
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water.
Formelmasse 125.19
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallin