Learn More
4-Benzoylbenzoesäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11497207
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11497207 5 g 5 Gramm
11487207 1 g 1 Gramm
11407217 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11497207 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14993.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 611-95-0 | C14H10O3 | 226.231 g/mol
4-Benzoylbenzoic acid,is a important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field etc.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Benzoylbenzoesäure ist ein wichtiges organisches Zwischenprodukt. Es kann in der Agrochemie, Pharmazie und als Färbemittel usw. verwendet werden
Löslichkeit
Es ist wasserlöslich (teilweise).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.Nicht kompatibel mit starken Basen, starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 611-95-0
Summenformel C14H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 226.231
MDL-Nummer MFCD00002560
InChI-Schlüssel IFQUPKAISSPFTE-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-benzoylbenzoic acid, benzoic acid, 4-benzoyl, 4-carboxybenzophenone, 4-benzoyl-benzoic acid, 4-phenylcarbonyl benzoic acid, benzoic acid, p-benzoyl, benzophenone-4-carboxylic acid, 4-benzoyl benzoic acid, pubchem14544, acmc-209mpx
PubChem CID 69147
IUPAC-Name 4-Benzoylbenzoesäure
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=C(C=C2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Benzoylbenzoic acid
Schmelzpunkt 198°C to 200°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 5 g
Beilstein 1960224
Formelmasse 226.23
Reinheit (%) 99%