Learn More
4-Benzyl-2-morpholincarboxylsäurehydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10407042
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10407042 250 mg 250 Milligramm
10252922 1 g 1 Gramm
10197814 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10407042 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC12401CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 135072-15-0
Summenformel C12H16ClNO3
Molekulargewicht (g/mol) 257.714
MDL-Nummer MFCD02682031
InChI-Schlüssel CEDXMALCJZSQHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-benzyl-2-morpholinecarboxylic acid hydrochloride, 4-benzylmorpholine-2-carboxylic acid hydrochloride, 4-benzyl-2-carboxymorpholine hydrochloride, 4-benzyl-2-morpholinecarboxylicacidhydrochloride, 4-benzyl-2-morpholinecarboxylic acid hcl, 4-benzyl-morpholine-2-carboxylic acid hydrochloride, 2-morpholinecarboxylic acid, 4-phenylmethyl-, hydrochloride, 2-morpholinecarboxylicacid, 4-phenylmethyl-, hydrochloride 1:1, acmc-1by3p, ksc173i6l
PubChem CID 2776352
IUPAC-Name 4-Benzylmorpholin-2-Carbonsäure;hydrochlorid
SMILES C1COC(CN1CC2=CC=CC=C2)C(=O)O.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Benzyl-2-morpholinecarboxylic acid hydrochloride
CAS Min. % 97
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 257.72
Reinheit (%) 97%