Learn More
4-Benzylmorpholin-2-Carbonsäure-Hydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Benzylmorpholine-2-carboxylic acid hydrochloride |
| Schmelzpunkt | 244°C to 245°C |
| Menge | 250 mg |
| UN-Nummer | UN2811 |
| Beilstein | 14403086 |
| Formelmasse | 257.71 |
| Reinheit (%) | 97% |