Learn More
4-Benzylmorpholin-2-Carbonsäure-Hydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Benzylmorpholine-2-carboxylic acid hydrochloride |
| Schmelzpunkt | 244.0°C to 248.0°C |
| Elementanalytik | 53.69 to 58.16% (C) 5.22 to 5.65% (N) |
| Infrarotspektrum | Authentic |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Glasflasche |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 257.72 |
| Reinheit (%) | 97% |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 4-Benzylmorpholine-2-carboxylic acid hydrochloride, 98%
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.