Learn More
4-Benzyloxy-3-Methoxybenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11497736
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11497736 25 g 25 Gramm
11407746 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11497736 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14716.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2426-87-1 | C15H14O3 | 242.27 g/mol
4-Benzyloxy-3-methoxybenzaldehyde was used in the synthesis of 1,2-bis(4-benzyloxy-3-methoxyphenyl)-3-hydroxy-propionic acid1. It was also used in first enantioselective total synthesis of a neurotrophic (-)-talaumidin. 4-Benzyloxy-3-methoxybenzaldehyde reacts with benzohydrazide to yield (E)-N?-(4-benzyloxy-3-methoxybenzylidene)benzohydrazide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Benzyloxy-3-Methoxybenzaldehyd wurde bei der Synthese von 1,2-Bis(4-benzyloxy-3-methoxyphenyl)-3-hydroxy-propionsäure1 verwendet. Es wurde auch bei der ersten enantioselektiven Totalsynthese eines neurotrophen (-)-Talaumidins verwendet. 4-Benzyloxy-3-Methoxybenzaldehyd reagiert mit Benzohydrazid und ergibt (E)-N′-(4-Benzyloxy-3-Methoxybenzyliden)Benzohydrazid.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Methanol.
Hinweise
Luftempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und starken Basen fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2426-87-1
Summenformel Gehäuse C15H14O3
Molekulargewicht (g/mol) 242.27
MDL-Nummer MFCD00003365
InChI-Schlüssel JSHLOPGSDZTEGQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-benzyloxy-3-methoxybenzaldehyde, benzylvanillin, o-benzylvanillin, vanillin benzyl ether, unii-5knc2tsw9g, 4-benzyloxy-3-methoxy-benzaldehyde, benzaldehyde, 3-methoxy-4-phenylmethoxy, 5knc2tsw9g, 3-methoxy-4-phenylmethoxy benzaldehyde
PubChem CID 75506
IUPAC-Name 3-methoxy-4-phenylmethoxybenzaldehyd
SMILES COC1=CC(C=O)=CC=C1OCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Benzyloxy-3-methoxybenzaldehyde
Schmelzpunkt 61°C to 65°C
Siedepunkt 213°C to 215°C (3.5 mmHg)
Menge 25 g
Beilstein 1464258
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform,methanol.
Formelmasse 242.27
Reinheit (%) 98%