Learn More
4-Benzyloxy-5-Brom-2-Chlorpyrimidin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7030159
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15453757 250 mg 250 Milligramm
11322819 1 g 1 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15453757
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H27706.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 205672-19-1
Summenformel C11H8BrClN2O
Molekulargewicht (g/mol) 299.552
MDL-Nummer MFCD06798237
InChI-Schlüssel PFOACTPILUWRCT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-benzyloxy-5-bromo-2-chloropyrimidine, 5-bromo-2-chloro-4-phenylmethoxy pyrimidine, pyrimidine, 5-bromo-2-chloro-4-phenylmethoxy, pubchem6890, acmc-20aig5, 4-benzyloxy-5-bromo-2-chloro-pyrimidine, 2-chloro-4-benzyloxy-5-bromopyrimidine, 5-bromanyl-2-chloranyl-4-phenylmethoxy-pyrimidine
PubChem CID 10732937
IUPAC-Name 5-Brom-2-Chlor-4-Phenylmethoxypyrimidin
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC2=NC(=NC=C2Br)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Benzyloxy-5-bromo-2-chloropyrimidine
Schmelzpunkt 114°C to 116°C
Menge 250 mg
Formelmasse 299.56
Reinheit (%) 97%