Learn More
4-(Benzyloxycarbonylamino)Benzenboronsäure, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15429437
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15429437 5 g 5 Gramm
15419437 1 g 1 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15429437
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H52690.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 192804-36-7
Summenformel C14H14BNO4
Molekulargewicht (g/mol) 271.079
MDL-Nummer MFCD02093055
InChI-Schlüssel KYCQBMOJDXVNIC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-benzyloxy carbonyl amino phenyl boronic acid, 4-benzyloxycarbonylamino phenylboronic acid, 4-cbz-aminophenyboronic acid, 4-cbz-aminophenyl boronic acid, 4-benzyloxy carbonyl amino phenylboronic acid, 4-benzyloxycarbonylamino-benzeneboronic acid, 4-aminobenzeneboronic acid, n-cbz protected, 4-benzyloxycarbonylamino-benzene boronic acid
PubChem CID 2773322
IUPAC-Name [4-(phenylmethoxycarbonylamino)phenyl]boronsäure
SMILES B(C1=CC=C(C=C1)NC(=O)OCC2=CC=CC=C2)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Benzyloxycarbonylamino)benzeneboronic acid
Schmelzpunkt 168°C to 169°C
Menge 5 g
Formelmasse 271.08
Reinheit (%) 96%