Learn More
4-Benzylpiperazin-1-Carboximidamid-Hydrojodid, 95 %, Maybridge
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 4-Benzylpiperazine-1-carboximidamide hydroiodide |
| CAS Min. % | 95.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 95% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 10 g |
| Formelmasse | 346.21 |
| Reinheit (%) | 95% |