Learn More
4-(Boc-amino)-2-Chlorbenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15469527
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15469527 1 g 1 Gramm
15489527 250 mg 250 Milligramm
15479527 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15469527 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52786.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 232275-73-9 | C12H14ClNO4 | 271.697 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 232275-73-9
Summenformel C12H14ClNO4
Molekulargewicht (g/mol) 271.697
MDL-Nummer MFCD02682164
InChI-Schlüssel HDYBNYDKCZJPPX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-boc-4-amino-2-chlorobenzoic acid, 4-tert-butoxycarbonyl amino-2-chlorobenzoic acid, 2-chloro-4-boc-amino-benzoic acid, 4-tert-butoxy carbonyl amino-2-chlorobenzoic acid, 2-chloro-4-boc-amino benzoic acid, 4-tert-butoxycarbonylamino-2-chloro-benzoic acid, 4-tert-butoxycarbonylamino-2-chlorobenzoic acid, benzoic acid,2-chloro-4-1,1-dimethylethoxy carbonyl amino
PubChem CID 17750449
IUPAC-Name 2-chlor-4-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]benzoesäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1=CC(=C(C=C1)C(=O)O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Boc-amino)-2-chlorobenzoic acid
Menge 1 g
Formelmasse 271.7
Reinheit (%) 97%