Learn More
4-(Boc-Aminomethyl)piperidin, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15489457
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15489457
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H52725.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 135632-53-0 | C11H22N2O2 | 214.309 g/mol
4-(Boc-aminomethyl)piperidine is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-(Boc-aminomethyl)piperidin wird als wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff für organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe verwendet.
Löslichkeit
Löslich in DMSO.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 135632-53-0
Summenformel C11H22N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 214.309
MDL-Nummer MFCD01631214
InChI-Schlüssel VHYXAWLOJGIJPC-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl piperidin-4-ylmethyl carbamate, 4-boc-aminomethyl piperidine, 4-tert-butoxycarbonylaminomethyl piperidine, 4-n-boc-aminomethyl piperidine, 4-boc-aminomethyl-piperidine, tert-butyl n-piperidin-4-ylmethyl carbamate, tert-butyl piperidin-4-ylmethylcarbamate, boc-4-aminomethyl piperidine
PubChem CID 723429
IUPAC-Name tert-Butyl-N-(piperidin-4-ylmethyl)carbamat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCC1CCNCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Boc-aminomethyl)piperidine
Schmelzpunkt 106°C to 108°C
UN-Nummer UN3259
Löslichkeitsinformationen Soluble in DMSO.
Menge 5 g
Formelmasse 214.31
Reinheit (%) 97%