missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Bromo-1-methoxy-2-nitrobenzene, 98%, BLD Pharm™

Artikelnummer. 30964810
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30964810 500 g
30954100 5 g
30950829 100 g
30955006 25 g
30959691 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30964810 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD10426500g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 4-Bromo-1-methoxy-2-nitrobenzene
CAS 33696-00-3
Summenformel C7H6BrNO3
MDL-Nummer MFCD00055529
Menge 500 g
SMILES COC1=CC=C(Br)C=C1[N+]([O-])=O
Molekulargewicht (g/mol) 232.03
Reinheit (%) 98%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.