Learn More
4-Brom-1-Naphthosäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15432199
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15432199 1 g 1 Gramm
15442199 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15432199
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H64820.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 16650-55-8 | C11H7BrO2 | 251.079 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Behälter dicht verschlossen lassen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16650-55-8
Summenformel C11H7BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 251.079
MDL-Nummer MFCD00094221
InChI-Schlüssel FIJIPZQZVLCOMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-1-naphthoic acid, 4-bromo-1-naphthalenecarboxylic acid, 4-bromo-1-naphtalenecarboxylic acid, 1-naphthalenecarboxylic acid, 4-bromo, 4-bromo naphthoic acid, acmc-209dum, 4-bromo-naphthalic acid, 4-bromo-1-naphthoicacid, ksc175i3p, 1-naphthalenecarboxylicacid,4-bromo
PubChem CID 282591
IUPAC-Name 4-Bromnaphtalin-1-Carbonsäure
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CC=C2Br)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-1-naphthoic acid
Menge 1 g
Beilstein 1950351
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 251.08
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest