Learn More
4-Brom-2,3,5,6-Tetrafluorbenzoesäure, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15495767
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15495767 1 g 1 Gramm
15405777 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15495767
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H32982.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 4707-24-8 | C7HBrF4O2 | 272.981 g/mol
4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Brom-2,3,5,6-Tetrafluorobenzoesäure wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4707-24-8
Summenformel C7HBrF4O2
Molekulargewicht (g/mol) 272.981
MDL-Nummer MFCD00075244
InChI-Schlüssel MTZLICDXLGQWJV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2,3,5,6-tetrafluoro-benzoic acid, acmc-1arsf, 4-bromotetrafluorobenzoic acid, 4-bromotetrafluorobenzene carboxylic acid, benzoicacid, 4-bromo-2,3,5,6-tetrafluoro, benzoic acid, 4-bromo-2,3,5,6-tetrafluoro, 4-bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid, 4-bromanyl-2,3,5,6-tetrakis fluoranyl benzoic acid
PubChem CID 298173
IUPAC-Name 4-Brom-2,3,5,6-tetrafluorbenzoesäure
SMILES C1(=C(C(=C(C(=C1F)F)Br)F)F)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid
Schmelzpunkt 142°C to 145°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 272.98
Reinheit (%) ≥97%