Learn More
4-Brom-2,3,5,6-Tetrafluorbenzotrifluorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11499277
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11499277 1 g 1 Gramm
11409287 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11499277 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21350.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 17823-46-0 | C7BrF7 | 296.97 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17823-46-0
Summenformel C7BrF7
Molekulargewicht (g/mol) 296.97
MDL-Nummer MFCD00075240
InChI-Schlüssel DONVNRFILRLHJB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-2,3,5,6-tetrafluoro-4-trifluoromethyl benzene, 4-bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzotrifluoride, p-bromoheptafluorotoluene, 4-trifluoromethyl-2,3,5,6-tetrafluorobromobenzene, acmc-209ee7, 4-bromoheptafluorotoluene, 4-bromo-alpha,alpha,alpha,2,3,5,6-heptafluorotoluene, 1-trifluoromethyl-2,3,5,6-tetrafluoro-4-bromobenzene
PubChem CID 626637
IUPAC-Name 1-Brom-2,3,5,6-tetrafluor-4-(trifluormethyl)benzol
SMILES C1(=C(C(=C(C(=C1F)F)Br)F)F)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzotrifluoride
Dichte 1.929
Siedepunkt 152°C to 153°C
Menge 1 g
Formelmasse 296.98
Reinheit (%) 99%