Learn More
4-Brom-2,3-difluorphenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11451290
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11451290 5 g 5 Gramm
11441290 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11451290 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26369.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 144292-32-0 | Molecular Formula: C6H3BrF2O | Molecular Weight: 208.99 g/mol
4-Bromo-2,3-difluorophenol is used as medical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Brom-2,3-difluorphenol wird als medizinisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 144292-32-0
Summenformel C6H3BrF2O
Molekulargewicht (g/mol) 208.99
MDL-Nummer MFCD08061907
InChI-Schlüssel JZAVCMMYGSROJP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-difluoro-4-bromophenol, 4-bromo-2,3-difluoro-phenol, phenol, 4-bromo-2,3-difluoro, pubchem2477, pubchem4111, acmc-209csf, bromodifluorophenol, ksc494o1n, 2,3-difluoro 4-bromo phenol, 2.3-difluoro-4-bromo phenol
PubChem CID 10219942
IUPAC-Name 4-Brom-2,3-difluorphenol
SMILES OC1=C(F)C(F)=C(Br)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-2,3-difluorophenol
Menge 5 g
Formelmasse 208.99
Reinheit (%) 97%