Learn More
4-Brom-2,5-difluorphenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7028804
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11346639
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H26212.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 486424-36-6 | C6H3BrF2O | 208.99 g/mol
4-Bromo-2,5-difluorophenol is used as a raw material in organic synthesis. Used in the synthesis allyloxy-based biphenyl liquid crystals with multiple lateral fluoro substituents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Bromo-2,5-Difluorphenol wird als Rohstoff in der organischen Synthese verwendet. Wird bei der Synthese von allyloxy-basierten Biphenyl-Flüssigkristallen mit mehreren lateralen Fluorsubstituenten verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich (schwer).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 486424-36-6
Summenformel C6H3BrF2O
Molekulargewicht (g/mol) 208.99
MDL-Nummer MFCD04973751
InChI-Schlüssel BYZMZJIWCQTYSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-2,5-difluoro-4-hydroxybenzene, 4-bromo-2,5-difluoro-phenol, phenol, 4-bromo-2,5-difluoro, acmc-20amnw, phenol,4-bromo-2,5-difluoro, 4-bromanyl-2,5-bis fluoranyl phenol, 1-hydroxy-4-bromo-2,5-difluoro-benzene
PubChem CID 7018042
IUPAC-Name 4-Brom-2,5-difluorphenol
SMILES C1=C(C(=CC(=C1F)Br)F)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-2,5-difluorophenol
Schmelzpunkt 51°C to 53°C
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (slightly).
Formelmasse 208.99
Reinheit (%) 99%