Learn More
4-Brom-2,6-Difluorbenzylalkohol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15408178
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15408178 1 g 1 Gramm
15418178 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15408178 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H61623.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 162744-59-4 | C7H5BrF2O | 223.017 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 162744-59-4
Summenformel C7H5BrF2O
Molekulargewicht (g/mol) 223.017
MDL-Nummer MFCD03094461
InChI-Schlüssel LSRHFWSNUFIKER-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2,6-difluorobenzyl alcohol, 4-bromo-2,6-difluorophenyl methanol, 4-bromo-2,6-difluorobenzylalcohol, benzenemethanol, 4-bromo-2,6-difluoro, 4-bromo-2,6-difluoro-benzenemethanol, 2,6-difluoro-4-bromobenzyl alcohol, 4-bromo-2,6-difluoro-phenyl methanol, 2,6-difluoro-4-bromo benzyl alcohol, pubchem4882, acmc-209dox
PubChem CID 2773303
IUPAC-Name (4-brom-2,6-difluorphenyl)methanol
SMILES C1=C(C=C(C(=C1F)CO)F)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-2,6-difluorobenzyl alcohol
Schmelzpunkt 76°C to 81°C
Menge 1 g
Formelmasse 223.01
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest