Learn More
4-Brom-2-Chlor-6-Methylphenol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10435712
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10435712 50 g 50 Gramm
10039561 1 g 1 Gramm
10223662 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10435712 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SB01216EE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 7530-27-0
Summenformel C7H6BrClO
Molekulargewicht (g/mol) 221.48
MDL-Nummer MFCD00002167
InChI-Schlüssel IDDUDPYBPXKGCP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 82031
IUPAC-Name 4-Brom-2-Chlor-6-Methylphenol
SMILES CC1=CC(Br)=CC(Cl)=C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-2-chloro-6-methylphenol
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Strukturformel CH3C6H2(OH)(Cl)Br
Menge 50 g
Synonym 4-bromo-6-chloro-o-cresol, o-cresol, 4-bromo-6-chloro, 4-bromo-6-chloro-2-methylphenol, phenol, 4-bromo-2-chloro-6-methyl, 2-chloro-4-bromo-6-methylphenol, 4-bromo-2-chloro-6-methyl-phenol, 5-bromo-3-chloro-2-hydroxytoluene, #, phenol,4-bromo-2-chloro-6-methyl
Formelmasse 221.48
Reinheit (%) 97%