Learn More
4-Brom-2-chloranilin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11483458
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11483458 250 g 250 Gramm
11463458 10 g 10 Gramm
11473458 50 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11483458 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17859.30
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 38762-41-3 | C6H5BrClN | 206.467 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 38762-41-3
Summenformel C6H5BrClN
Molekulargewicht (g/mol) 206.467
MDL-Nummer MFCD00007660
InChI-Schlüssel INMZDDDQLHKGPF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-bromoaniline, 4-bromo-2-chloro-phenylamine, benzenamine, 4-bromo-2-chloro, 4-bromo-2-chloro-aniline, 4-bromo-2-chlorophenylamine, 4-bromo-6-chloroaniline, 4-bromo-2-chlorobenzenamine, zlchem 546, pubchem3578, 2-chloro4-bromoaniline
PubChem CID 610169
IUPAC-Name 4-Brom-2-Chloranilin
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)Cl)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-2-chloroaniline
Schmelzpunkt 68°C to 72°C
Menge 250 g
Beilstein 3117740
Formelmasse 206.47
Reinheit (%) ≥98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Bromo-2-chloroaniline
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Bromo-2-chloroaniline