Learn More
4-Brom-2-Chlorphenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10433975 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10433975 5 g Glasflasche 5 Gramm
10448320 25 g Glasflasche 25 Gramm
10523161 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10433975 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 173530050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 3964-56-5 | C6H4BrClO | 207.45 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3964-56-5
Summenformel C6H4BrClO
Molekulargewicht (g/mol) 207.45
MDL-Nummer MFCD00002166
InChI-Schlüssel VIBJPUXLAKVICD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-bromophenol, phenol, 4-bromo-2-chloro, phenol, 4-bromochloro, unii-994sj34d8p, 4-bromo-2-chloro-phenol, attercop-chm at106179, 4-bromo-2-chlorophenol 25gr, 4-bromo-chlorophenol, pubchem3596, acmc-209j6p
PubChem CID 19859
ChEBI CHEBI:38852
IUPAC-Name 4-Brom-2-Chlorphenol
SMILES OC1=CC=C(Br)C=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-2-chlorophenol
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 47°C to 51°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 232°C to 235°C
Flammpunkt >112°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel BrC6H3(Cl)OH
Menge 5 g
Beilstein 06, II, 187
Formelmasse 207.45
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form GeringeSchmelzmasse oder kristalline Nadeln, Pulver und Stückchen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Bromo-2-chlorophenol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.