Learn More
4-Brom-2-fluor-1-iodobenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11472598
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11472598 25 g 25 Gramm
11482598 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11472598 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15884.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 105931-73-5 | C6H3BrFI | 300.90 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 105931-73-5
Summenformel C6H3BrFI
Molekulargewicht (g/mol) 300.90
MDL-Nummer MFCD00010608
InChI-Schlüssel XRMZKCQCINEBEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-3-fluoro-4-iodobenzene, 3-fluoro-4-iodobromobenzene, 2-fluoro-4-bromoiodobenzene, 4-bromo-2-fluoroiodobenzene, 4-bromo-2-fluoro-1-iodo-benzene, benzene, 4-bromo-2-fluoro-1-iodo, pubchem3232, acmc-2098hz, 2-fluoro-4-bromo iodobenzene, 3-fluoro-4-iodo-bromobenzene
PubChem CID 2724516
IUPAC-Name 4-Brom-2-Fluor-1-Iodbenzol
SMILES FC1=C(I)C=CC(Br)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-2-fluoro-1-iodobenzene
Schmelzpunkt 46°C to 50°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 25 g
Beilstein 4740250
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 300.9
Reinheit (%) 98%