Learn More
4-Brom-2-Fluor-6-Nitroanisol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7030544
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15483887 5 g 5 Gramm
15493887 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15483887
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H30220.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 74266-66-3 | C7H5BrFNO3 | 250.02 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 74266-66-3
Summenformel C7H5BrFNO3
Molekulargewicht (g/mol) 250.02
MDL-Nummer MFCD00013374
InChI-Schlüssel CVCAYLYLJKBSNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2-fluoro-6-nitroanisole, 5-bromo-3-fluoro-2-methoxy-1-nitrobenzene, 5-bromo-1-fluoro-2-methoxy-3-nitro-benzene, benzene, 5-bromo-1-fluoro-2-methoxy-3-nitro, 4-bromo-2-fluoro-6-nitrophenyl methyl ether, timtec-bb sbb005948, acmc-20amnn, pubchem4134, 4-bromo-2-fluoro-6-nitroanisol
PubChem CID 557159
IUPAC-Name 5-Brom-1-Fluor-2-Methoxy-3-Nitrobenzol
SMILES COC1=C(F)C=C(Br)C=C1[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-2-fluoro-6-nitroanisole
Schmelzpunkt 53°C to 56°C
Menge 5 g
Formelmasse 250.02
Reinheit (%) 97%