Learn More
4-Brom-2-Fluor-6-Nitrophenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15494837
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15494837 5 g 5 Gramm
15484837 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15494837 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32153.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 320-76-3 | C6H3BrFNO3 | 236.00 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 320-76-3
Summenformel C6H3BrFNO3
Molekulargewicht (g/mol) 236.00
MDL-Nummer MFCD00013372
InChI-Schlüssel ACQVEWFMUBXEMR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2-fluoro-6-nitrophenol, synquest 4654-b-46, phenol, 4-bromo-2-fluoro-6-nitro, 4-bromo-2-fluoro-6-nitro-phenol, pubchem2842, acmc-209xa8, 4-bromo-2-fluoro 6-nitrophenol, 4-bromo-6-fluoro-2-nitrophenol, 2-fluoro-4-bromo-6-nitro-phenol, phenol,4-bromo-2-fluoro-6-nitro
PubChem CID 688116
IUPAC-Name 4-Brom-2-fluor-6-nitrophenol
SMILES OC1=C(F)C=C(Br)C=C1[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-2-fluoro-6-nitrophenol
Menge 5 g
Formelmasse 236
Reinheit (%) 98%