missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Brom-2-fluorbenzoylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7048039
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11314596

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L20142.03

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 151982-51-3 | C7H3BrClFO | 237.452 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 151982-51-3
Summenformel C7H3BrClFO
Molekulargewicht (g/mol) 237.452
MDL-Nummer MFCD03411584
InChI-Schlüssel PCFIABOQFAFDAU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2734026
IUPAC-Name 4-Brom-2-fluorbenzoylchlorid
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)F)C(=O)Cl

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 4-Bromo-2-fluorobenzoyl chloride
Schmelzpunkt 24°C to 25°C
Siedepunkt 86°C to 88°C (15 mmHg)
Brechungsindex 1.5877
Menge 1 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 6323925
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Synonym 2-fluoro-4-bromobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 4-bromo-2-fluoro, benzoyl chloride,4-bromo-2-fluoro, acmc-20amnm, 4-bromo-2-fluorobenzoylchloride, 4-bromo-2-fluoro-benzoyl chloride, 4-bromo-2-fluorobenzoic acid chloride, 4-bromanyl-2-fluoranyl-benzoyl chloride
Formelmasse 237.45
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt