Learn More
4-Brom-2-Fluorbenzylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7047316
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11399455
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L18680.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 85510-82-3
Summenformel C7H5BrClF
Molekulargewicht (g/mol) 223.47
MDL-Nummer MFCD02094036
InChI-Schlüssel UDKQGFMDBMYVHI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2-fluorobenzyl chloride, 4-bromo-1-chloromethyl-2-fluorobenzene, 4-bromo-2-fluorobenzylchloride, 4-bromo-1-chloromethyl-2-fluoro-benzene, acmc-209q6a, 2-fluoro-4-bromo-chloromethylbenzene
PubChem CID 2773361
IUPAC-Name 4-brom-1-(Chlormethyl)-2-Fluorbenzol
SMILES FC1=CC(Br)=CC=C1CCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-2-fluorobenzyl chloride
Dichte 1.65
Brechungsindex 1.562
Menge 1 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 6323063
Formelmasse 223.47
Reinheit (%) 97%