Learn More
4-Brom-2-fluorbiphenyl, 98 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10576023 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10576023 50 g Glasflasche 50 Gramm
10566023 10 g Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10576023 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 373270500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 41604-19-7
Summenformel C12H8BrF
Molekulargewicht (g/mol) 251.10
MDL-Nummer MFCD00051716
InChI-Schlüssel HTRNHWBOBYFTQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2-fluorobiphenyl, 4-bromo-2-fluoro-1,1'-biphenyl, 2-fluoro-4-bromo biphenyl, 1,1'-biphenyl, 4-bromo-2-fluoro, 4-bromo-2-fluorodiphenyl, 4-bromo-2-fluoro-1,1-biphenyl, 4-bromo-2-fluoro biphenyl, pubchem2652, acmc-209jkv, 2-fluoro-4-bromobiphenyl
PubChem CID 521063
IUPAC-Name 4-brom-2-fluor-1-phenylbenzol
SMILES FC1=CC(Br)=CC=C1C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-2-fluorobiphenyl
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 38°C to 42°C
Farbe Weiß bis gelb
Flammpunkt 113°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5C6H3(F)Br
Menge 50 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 251.1
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Stückchen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Bromo-2-fluorobiphenyl
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /