Learn More
4-Brom-2-Fluorbiphenyl, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11412747
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
50 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11412747 25 g 25 Gramm
11402747 5 g 5 Gramm
11349419 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11412747 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14924.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 41604-19-7
Summenformel C12H8BrF
Molekulargewicht (g/mol) 251.10
MDL-Nummer MFCD00051716
InChI-Schlüssel HTRNHWBOBYFTQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2-fluorobiphenyl, 4-bromo-2-fluoro-1,1'-biphenyl, 2-fluoro-4-bromo biphenyl, 1,1'-biphenyl, 4-bromo-2-fluoro, 4-bromo-2-fluorodiphenyl, 4-bromo-2-fluoro-1,1-biphenyl, 4-bromo-2-fluoro biphenyl, pubchem2652, acmc-209jkv, 2-fluoro-4-bromobiphenyl
PubChem CID 521063
SMILES FC1=CC(Br)=CC=C1C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-2-fluorobiphenyl
Schmelzpunkt 38°C to 41°C
Dichte 1.4
Siedepunkt 175°C (2 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 25 g
UN-Nummer UN3152
Beilstein 2208913
IUPAC-Name 4-Brom-2-fluor-1,1'-biphenyl
Formelmasse 251.1
Reinheit (%) 98%