Learn More
4-Brom-2-Fluorphenol, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11449732
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11449732 5 g 5 Gramm
11459732 25 g 25 Gramm
11469732 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11449732 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10804.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2105-94-4 | C6H4BrFO | 191.00 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2105-94-4
Summenformel C6H4BrFO
Molekulargewicht (g/mol) 191.00
MDL-Nummer MFCD00011722
InChI-Schlüssel RYVOZMPTISNBDB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-4-bromophenol, 4-bromo-2-fluoro-phenol, phenol, 4-bromo-2-fluoro, 4-bromo-2-fluoro phenol, pubchem1488, p-bromo-o-fluorophenol, 2-fluoro-4-bromo phenol, acmc-209fh4, ksc204a3n, 3-fluoro-4-hydroxy-bromobenzene
PubChem CID 2724981
IUPAC-Name 4-Brom-2-Fluorphenol
SMILES OC1=CC=C(Br)C=C1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-2-fluorophenol
Dichte 1.744
Siedepunkt 82°C to 83°C (10 mmHg)
Flammpunkt 98°C (208°F)
Brechungsindex 1.566
Menge 5 g
Beilstein 1861281
Formelmasse 191
Reinheit (%) ≥97%