Learn More
4-Brom-2-Methoxyanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15477998
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15477998 5 g 5 Gramm
15467998 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15477998 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H61454.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 59557-91-4 | Molecular Formula: C7H8BrNO | Molecular Weight: 202.051 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
4-Brom-2-Methoxyanilin wird als Reagenz bei der Synthese von 3,5-Diamino-1,2,4-Triazol-Harnstoffen als potente anaplastische Lymphom-Kinase(ALK)-Inhibitoren verwendet. Es wird auch als Reagenz bei der Synthese von Chroman-3-amiden als potente Rho-Kinase-Inhibitoren verwendet. Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Färberfeldern verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 59557-91-4
Summenformel C7H8BrNO
Molekulargewicht (g/mol) 202.051
MDL-Nummer MFCD01204266
InChI-Schlüssel WRFYIYOXJWKONR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2-methoxy-phenylamine, 2-amino-5-bromoanisole, 4-bromo-o-anisidine, 4-bromo-2-methoxyphenylamine, 4-bromo-2-methoxy-aniline, 2-methoxy-4-bromoaniline, benzenamine, 4-bromo-2-methoxy, pubchem2258, acmc-209meb, 4-bromo-2-methoxy aniline
PubChem CID 459257
IUPAC-Name 4-Brom-2-Methoxyanilin
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)Br)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-2-methoxyaniline
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol.
Formelmasse 202.05
Reinheit (%) 98%