Learn More
4-Brom-2-Methyl-6-Nitroanilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11456867
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11456867 25 g 25 Gramm
11436867 1 g 1 Gramm
11446867 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11456867 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14319.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 77811-44-0 | C7H7BrN2O2 | 231.049 g/mol
It is used in the design and synthesis of CK2 inhibitors and in the docking studies of novel telmisartan-glitazone hybrid analogs for the treatment of metabolic syndrome.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird bei der Entwicklung und Synthese von CK2-Inhibitoren und in den Andockstudien neuartiger Telmisartan-Glitazon-Hybrid-Analoga zur Behandlung des metabolischen Syndroms verwendet.
Löslichkeit
Schwer wasserlöslich und löslich in heißem Methanol.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 77811-44-0
Summenformel C7H7BrN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 231.049
MDL-Nummer MFCD00052919
InChI-Schlüssel ZXFVKFUXKFPUQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2-methyl-6-nitro-phenylamine, 4-bromo-2-methyl-6-nitrobenzenamine, 2-amino-5-bromo-3-nitrotoluene, 4-bromo-6-nitro-o-toluidine, benzenamine, 4-bromo-2-methyl-6-nitro, 4-bromo-2-methyl-6-nitrophenylamine, 4-bromo-2-methyl-6-nitro-aniline, pubchem3813, acmc-1bg8u, ksc496e7t
PubChem CID 522679
IUPAC-Name 4-Brom-2-methyl-6-nitroanilin
SMILES CC1=CC(=CC(=C1N)[N+](=O)[O-])Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-2-methyl-6-nitroaniline
Schmelzpunkt 143°C to 147°C
Menge 25 g
Beilstein 3530524
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water and soluble in hot methanol.
Formelmasse 231.06
Reinheit (%) 97%