Learn More
4-Brom-2-Methylanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11442977
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11442977 100 g 100 Gramm
11432977 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11442977 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15543.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 583-75-5 | C7H8BrN | 186.05 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 583-75-5
Summenformel C7H8BrN
Molekulargewicht (g/mol) 186.05
MDL-Nummer MFCD00007825
InChI-Schlüssel PCHYYOCUCGCSBU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-5-bromotoluene, 4-bromo-o-toluidine, 2-methyl-4-bromoaniline, benzenamine, 4-bromo-2-methyl, o-toluidine, 4-bromo, 4-bromo-2-methyl-phenylamine, 4-bromo-2-methylbenzenamine, 5-bromo-2-aminotoluene, 1-amino-4-bromo-2-methylbenzene, 4-bromo-2-methylbenenamine
PubChem CID 11423
IUPAC-Name 4-bromo-2-methylaniline
SMILES CC1=CC(Br)=CC=C1N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-2-methylaniline
Schmelzpunkt 56°C to 60°C
Siedepunkt 240°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Characteristic
Menge 100 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 636521
Formelmasse 186.06
Reinheit (%) 98%