Learn More
4-Brom-2-Methylanisol, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11467244
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11467244 50 g 50 Gramm
11457244 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11467244 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21621.18
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 14804-31-0 | C8H9BrO | 201.063 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14804-31-0
Summenformel C8H9BrO
Molekulargewicht (g/mol) 201.063
MDL-Nummer MFCD01321139
InChI-Schlüssel UDLRGQOHGYWLCS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2-methylanisole, 5-bromo-2-methoxytoluene, benzene, 4-bromo-1-methoxy-2-methyl, 4-bromo-1-methoxy-2-methyl-benzene, 2-methyl-4-bromoanisole, 4-bromo2-methylanisole, acmc-1cfej, 4-bromo2-methyl-anisole, 4-bromo-2-methyl anisole, 4-bromo-2-methyl-anisole
PubChem CID 608315
IUPAC-Name 4-Brom-1-Methoxy-2-Methylbenzol
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)Br)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-2-methylanisole
Schmelzpunkt 66°C to 69°C
Siedepunkt 124°C to 125°C (25 mmHg)
Menge 50 g
Beilstein 208224
Formelmasse 201.06
Reinheit (%) ≥98%