Learn More
4-Brom-2-Methylbenzoesäure, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11382016
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11382016 25 g 25 Gramm
11362016 1 g 1 Gramm
11372016 5 g 5 Gramm
15468809 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11382016 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L03071.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 68837-59-2 | C8H7BrO2 | 215.046 g/mol
A building block which is used in preparation of anthranilic acids possessing antibacterial activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ein Baustein, der zur Herstellung von Anthranilsäuren mit antibakterieller Aktivität verwendet wird.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 68837-59-2
Summenformel C8H7BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 215.046
MDL-Nummer MFCD00040905
InChI-Schlüssel RVCJOGNLYVNRDN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-4-bromobenzoic acid, 4-bromo-o-toluic acid, 4-bromo-2-methyl-benzoic acid, benzoic acid, 4-bromo-2-methyl, synquest 2721-9-x6, 4-bromo-2-methylbenz, 4-bromo-2-methylbenzoicacid, pubchem4029, 5-bromo-2-carboxytoluene, acmc-1baz5
PubChem CID 99570
IUPAC-Name 4-Brom-2-Methylbenzoesäure
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)Br)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-2-methylbenzoic acid
Schmelzpunkt 182°C to 184°C
Menge 25 g
Beilstein 2249816
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 215.05
Reinheit (%) ≥98%