Learn More
4-Brom-2-Methylbiphenyl, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7047179
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11384805 1 g 1 Gramm
11394805 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11384805
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L17875.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 5002-26-6 | C13H11Br | 247.135 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5002-26-6
Summenformel C13H11Br
Molekulargewicht (g/mol) 247.135
MDL-Nummer MFCD03093069
InChI-Schlüssel ZBNARPVMXYNXQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2-methylbiphenyl, 4-bromo-2-methyl-1,1'-biphenyl, acmc-1asrj, 2-methyl-4-bromobiphenyl, 4-bromo-2-methyl-biphenyl, 3-methyl-4-phenylbromobenzene, 4-bromanyl-2-methyl-1-phenyl-benzene
PubChem CID 9964845
IUPAC-Name 4-Brom-2-Methyl-1-Phenylbenzol
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)Br)C2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-2-methylbiphenyl
Siedepunkt 113°C to 114°C (0.7 mmHg)
Brechungsindex 1.621
Menge 1 g
Beilstein 1908937
Formelmasse 247.14
Reinheit (%) 98%