Learn More
4-Brom-2-Methylphenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
4-Brom-2-Methylphenol wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Bromo-2-methylphenol |
| Schmelzpunkt | 62°C to 66°C |
| Geruch | Phenol-like |
| Summenformel | C7H7BrO |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 4-bromo-o-cresol, 2-methyl-4-bromophenol, 4-bromo-2-methyl-phenol, o-cresol, 4-bromo, phenol, 4-bromo-2-methyl, 2-hydroxy-5-bromotoluene, p-bromocresol, 4-bromo-cresol, pubchem7106, acmc-1chy8 |
| Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
| InChI-Schlüssel | IWJGMJHAIUBWKT-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CC1=C(C=CC(=C1)Br)O |
| IUPAC-Name | 4-Brom-2-Methylphenol |
| Mehr anzeigen |