Learn More
4-Brom-2-Methylphenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7031287
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15485017
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H32307.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 2362-12-1 | C7H7BrO | 187.04 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
4-Brom-2-Methylphenol wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2362-12-1
MDL-Nummer MFCD00055435
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-2-methylphenol
Schmelzpunkt 62°C to 66°C
Geruch Phenol-like
Summenformel C7H7BrO
Menge 1 g
Synonym 4-bromo-o-cresol, 2-methyl-4-bromophenol, 4-bromo-2-methyl-phenol, o-cresol, 4-bromo, phenol, 4-bromo-2-methyl, 2-hydroxy-5-bromotoluene, p-bromocresol, 4-bromo-cresol, pubchem7106, acmc-1chy8
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
InChI-Schlüssel IWJGMJHAIUBWKT-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)Br)O
IUPAC-Name 4-Brom-2-Methylphenol
Molekulargewicht (g/mol) 187.04
PubChem CID 16896
Formelmasse 187.04
Reinheit (%) 97%