Learn More
4-Brom-2-Methylphenylisothiocyanat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11430888
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11430888 25 g 25 Gramm
11420888 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11430888 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25296.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 19241-38-4 | C8H6BrNS | 228.107 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19241-38-4
Summenformel C8H6BrNS
Molekulargewicht (g/mol) 228.107
MDL-Nummer MFCD00041087
InChI-Schlüssel YASXCQRGYJGIKD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2-methylphenyl isothiocyanate, 4-bromo-1-isothiocyanato-o-toluene, 4-bromo-2-methylphenylisothiocyanate, 4-bromo-2-methyl-phenyl isothiocyanate, benzene, 4-bromo-1-isothiocyanato-2-methyl, acmc-1bu0e, #, benzene,4-bromo-1-isothiocyanato-2-methyl
PubChem CID 87977
IUPAC-Name 4-brom-1-isothiocyanat-2-methylbenzol
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)Br)N=C=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-2-methylphenyl isothiocyanate
Schmelzpunkt 44°C to 46°C
Siedepunkt 129°C to 130°C (3 mmHg)
Menge 25 g
UN-Nummer UN2923
Beilstein 2717248
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 228.12
Reinheit (%) 98%