Learn More
4-Brom-2-Nitroanisol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15482269
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15482269 5 g 5 Gramm
15492269 25 g 25 Gramm
15402279 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15482269 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64877.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 31-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 33696-00-3 | C7H6BrNO3 | 232.033 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 33696-00-3
Summenformel C7H6BrNO3
Molekulargewicht (g/mol) 232.033
MDL-Nummer MFCD00055529
InChI-Schlüssel ORBHQHXVVMZIDP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2-nitroanisole, 2-methoxy-5-bromonitrobenzene, 4-brom-2-nitroanisole, 4-bromo-2-nitro anisole, 5-bromo-2-methoxynitrobenzene, 3-nitro-4-methoxy bromobenzene, 1-methoxy-2-nitro-4-bromobenzene, benzene, 4-bromo-1-methoxy-2-nitro, pubchem5341, 4-brom-2-nitroanisol
PubChem CID 118533
IUPAC-Name 4-brom-1-methoxy-2-nitrobenzol
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)Br)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-2-nitroanisole
Schmelzpunkt 85°C to 100°C
Menge 5 g
Beilstein 2259903
Formelmasse 232.03
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest