Learn More
4-Brom-2-Nitrophenylhydrazinhydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11462260
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11462260 5 g 5 Gramm
11452260 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11462260 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H29202.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 100032-79-9 | C6H7BrClN3O2 | 268.50 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100032-79-9
Summenformel C6H7BrClN3O2
Molekulargewicht (g/mol) 268.50
MDL-Nummer MFCD09260482
InChI-Schlüssel SIBURLORIWZQNT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2-nitrophenylhydrazine hydrochloride, 4-bromo-2-nitrophenyl hydrazine hydrochloride, acmc-20amnd, 4-bromo-2-nitrophenyl hydrazine;hydrochloride, 4-bromo-2-nitrophenylhydrazinehydrochloride, 4-bromo-2-nitrophenyl hydrazine-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 44119379
IUPAC-Name (4-bromo-2-nitrophenyl)hydrazine hydrochloride
SMILES Cl.NNC1=C(C=C(Br)C=C1)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-2-nitrophenylhydrazine hydrochloride
Schmelzpunkt ∽185°C (decomposition)
Menge 5 g
Formelmasse 268.5
Reinheit (%) 95%