Learn More
4-Bromo-2-nitrotoluene, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10767393 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10767393 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10767393 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 276210010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60956-26-5
Summenformel C7H6BrNO2
Molekulargewicht (g/mol) 216.03
MDL-Nummer MFCD00041243
InChI-Schlüssel KZNXALJXBRSMFL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2-nitrotoluene, 2-nitro-4-bromotoluene, 4-bromo-6-nitrotoluene, bromo 4--2-nitrotoluene, 5-bromo-2-methylnitrobenzene, benzene, 4-bromo-1-methyl-2-nitro, 4-bromo-1-methyl-2-nitro-benzene, 4-brom-2-nitrotoluol, pubchem10403, maybridge1_002072
PubChem CID 123546
IUPAC-Name 4-Benzol-1-Methyl-2-Nitrobenzol
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)Br)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-2-nitrotoluene
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 43.0°C to 46.0°C
Farbe Orange bis Gelb
Siedepunkt 130.0°C (12.0 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble.
Formelmasse 216.03
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Crystalline Powder or Crystals
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Bromo-2-nitrotoluene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.