Learn More
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzenesulfonamid, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10139639
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10139639 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10139639 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MAY00224DE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Specifications
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide
CAS 351003-62-8
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C7H5BrF3NO2S
Menge 5 g
Synonym 4-bromo-2-trifluoromethyl benzenesulfonamide, 4-bromo-2-trifluoromethyl benzenesulphonamide, 4-bromo-2-trifluoromethyl benzene sulfonamide, pubchem11731, 4-bromo-2-trifluoromethyl-benzenesulfonamide, 4-bromo-2-trifluoromethylbenzene sulfonamide, benzenesulfonamide,4-bromo-2-trifluoromethyl, benzenesulfonamide, 4-bromo-2-trifluoromethyl
InChI-Schlüssel AHFGKYBAYSEBPR-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)C(F)(F)F)S(=O)(=O)N
IUPAC-Name 4-Brom-2-(trifluormethyl)benzolsulfonamid
Molekulargewicht (g/mol) 304.081
PubChem CID 2778392
Formelmasse 304.08
Reinheit (%) 97%