Learn More
4-Brom-3,5-difluorphenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11386519
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11386519 1 g 1 Gramm
15483417 250 mg 250 Milligramm
2 options
Artikelnummer. 11386519
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H26153.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
4-Bromo-3,5-Difluorphenol wird als Zwischenprodukt von Flüssigkristallen verwendet. Reaktant in der Synthese von Difluorethylenoxy-Gruppe-Flüssigkristallen.
Löslichkeit
In kleinen Mengen löslich (8.2E-5 g/L) (25 °C).
Hinweise
Hygroskopisch. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln, Wasser und Feuchtigkeit fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 130191-91-2
Summenformel C6H3BrF2O
Molekulargewicht (g/mol) 208.99
MDL-Nummer MFCD08062385
InChI-Schlüssel HHGOLZGZHXELSW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7172027
IUPAC-Name 4-Brom-3,5-difluorphenol
SMILES C1=C(C=C(C(=C1F)Br)F)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-3,5-difluorophenol
Schmelzpunkt 72°C to 78°C
Menge 1 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Synonym 2,6-difluoro-4-hydroxybromobenzene, phenol, 4-bromo-3,5-difluoro, 4-bromo-3,5-difluoro-phenol, pubchem14520, intermediates-zcf02006, acmc-20a41x, 3,5-difluoro-4-bromophenol, phenol,4-bromo-3,5-difluoro
Löslichkeitsinformationen Sparingly Soluble (8.2E-5g/L) (25°C).
Formelmasse 208.99
Reinheit (%) 99%